Learn More
2-Amino-3-bromo-5-metoxibenzoato de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491008 1 g 1 g
15401018 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54844.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1378874-22-6 | Molecular Formula: C9H10BrNO3 | Molecular Weight: 260.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1378874-22-6
Fórmula molecular C9H10BrNO3
Peso molecular (g/mol) 260.087
Número MDL MFCD20527215
Clave InChI WPRSGBOUSTUNEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 73995991
Nombre IUPAC 2-amino-3-bromo-5-metoxibenzoato de metilo
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)OC)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.09
Porcentaje de pureza 96%