Learn More
Metil 2-amino-3,4,5-trimetoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30482926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482926 10 mg 10 miligramos
30480660 100 mg 100 miligramos
30471720 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33289010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5035-82-5
Fórmula molecular C11H15NO5
Peso molecular (g/mol) 241.24
Nombre IUPAC Metil 2-amino-3,4,5-trimetoxibenzoato
SMILES COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO5/c1-14-7-5-6(11(13)17-4)8(12)10(16-3)9(7)15-2/h5H,12H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.095