Learn More
Metil 2-amino-2-desoxi-b-D-glucopirianosido HCl, TRC
Código de producto. 30479015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479015 2 g 2 g
30468059 500 mg 500 miligramos
30468360 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2083502G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3867-93-4
Fórmula molecular C7H15NO5 HCl
Peso molecular (g/mol) 229.66
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, methyl 2-amino-2-deoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Glucopyranoside, methyl 2-amino-2-deoxy-, hydrochloride, β-D- (6CI, 7CI), β-D-Glucopyranoside, methyl 2-amino-2-deoxy-, hydrochloride (9CI), Methyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside monohydrochloride, Methyl β-D-glucosaminide monohydrochloride, Methyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside hydrochloride
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4-diol; Cloruro
SMILES Cl.CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-amino-2-deoxy-b-D-glucopyranoside HCl
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO5.ClH/c1-12-7-4(8)6(11)5(10)3(2-9)13-7;/h3-7,9-11H,2,8H2,1H3;1H/t3-,4-,5-,6-,7-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0717