Learn More
Metil 2-(acetilamino)-3-nitrobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581482 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10384102 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581482 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00481DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
CAS 95067-27-9
Fórmula molecular C10H10N2O5
Peso molecular (g/mol) 238.20
Número MDL MFCD00157613
Clave InChI PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 2782278
Nombre IUPAC metil 2-acetamido-3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2
Porcentaje de pureza 97%