Learn More
2-Acetil-3-(4-piridil)propanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Acetyl-3-(4-pyridyl)propanoate |
| CAS | 874583-30-9 |
| Fórmula molecular | C11H13NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)10(11(14)15-2)7-9-3-5-12-6-4-9/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Cc1ccncc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-oxo-2-(piridin-4-ilmetil)butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |