Learn More
Metil 2-acetoxi-3-carboxipropanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Acetoxy-3-carboxypropanoate |
| CAS | 20226-93-1 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O6/c1-4(8)13-5(3-6(9)10)7(11)12-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | COC(=O)C(CC(=O)O)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-acetiloxi-4-metaxi-4-ácido oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0477 |