Learn More
2-Acetamidoacrilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11392407 1 g 1 g
11302417 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11392407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10049.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35356-70-8 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Methyl 2-acetamidoacrylate exhibits anti-inflammatory property and decreases induced acute kidney injury in mice.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetamidoacrilato de metilo tiene propiedades antiinflamatorias y reduce la lesión renal aguda inducida en ratones.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35356-70-8
Fórmula molecular C6H9NO3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Número MDL MFCD00013394
Clave InChI SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-acetamidoacrylate, 2-acetamidoacrylic acid methyl ester, n-acetyldehydroalanine methyl ester, 2-propenoic acid, 2-acetylamino-, methyl ester, methyl 2-acetylamino acrylate, 2-acetamidomethacrylate, acmc-209igf, methyl 2-acetaminoacrylate, methyl 2-acetylamino-acrylate, methyl 2-acetamido-2-propenate
PubChem CID 98644
Nombre IUPAC methyl 2-acetamidoprop-2-enoate
SMILES COC(=O)C(=C)NC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-acetamidoacrylate
Punto de fusión 49°C to 51°C
Punto de ebullición 103°C to 104°C (8 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1812208
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 99%