Learn More
Metil 2-acetamido-5-clorobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11422858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422858 250 g 250 g
11412858 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16826.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20676-54-4
Fórmula molecular C10H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 227.64
Número MDL MFCD00144759
Clave InChI TVAAIYFBEWHVCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetamido-5-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate, methyl n-acetyl-5-chloroanthranilate, n-acetyl-5-chloroanthranilic acid methyl ester, 2-acetylamino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-chlorobenzoate, pubchem3337, acmc-1cioq, methyl2-acetamido-5-chlorobenzoate, methyl 2-acetamido-5-chloranyl-benzoate
PubChem CID 4640571
Nombre IUPAC metil 2-acetamido-5-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2808490
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.65
Porcentaje de pureza 97%