Learn More
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 11965541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965541 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 11965541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
CAS 138825-96-4
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H10BrNO3
Fórmula lineal CH3C(O)NHC6H3(Br)COOCH3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
Clave InChI CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Nombre IUPAC metil 2-acetamido-5-bromobenzoato
Peso molecular (g/mol) 272.098
PubChem CID 736223
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1
Porcentaje de pureza 98%