Learn More
Metil 2-acetamido-5-bromobenzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11488956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488956 100 g 100 g
11478956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17087.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138825-96-4
Fórmula molecular C10H10BrNO3
Peso molecular (g/mol) 272.098
Número MDL MFCD00144758
Clave InChI CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
PubChem CID 736223
Nombre IUPAC metil 2-acetamido-5-bromobenzoato
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 100 g
Beilstein 7810898
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1
Porcentaje de pureza 97%