Learn More
Metil 2-acetamido-4-O-(2-acetamido-2-desoxi-Beta-D-gluco-piranosil)-2-desoxi-6-O-(alfa-L-fucopiranosil)-beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30464466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464466 25 mg 25 miligramos
30471453 50 mg 50 miligramos
30479474 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27250025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97242-84-7
Fórmula molecular C23 H40 N2 O15
Peso molecular (g/mol) 584.57
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-6-metoxi-2-[[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-oxan-3-il]acetamida
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-pyranosyl)-2-deoxy-6-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H40N2O15/c1-7-14(29)18(33)19(34)23(37-7)36-6-11-20(17(32)13(25-9(3)28)21(35-4)39-11)40-22-12(24-8(2)27)16(31)15(30)10(5-26)38-22/h7,10-23,26,29-34H,5-6H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,28)/t7-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.2429