Learn More
2-acetamido-3-(3,4-diacetoxifenil)-2-propenoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Acetamido-3-(3,4-diacetoxyphenyl)-2-propenoate |
| CAS | 170699-07-7 |
| Fórmula molecular | C16 H17 N O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO7/c1-9(18)17-13(16(21)22-4)7-12-5-6-14(23-10(2)19)15(8-12)24-11(3)20/h5-8H,1-4H3,(H,17,18)/b13-7+ |
| SMILES | COC(=O)\C(=C/c1ccc(OC(=O)C)c(OC(=O)C)c1)\NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | metil (E)-2-acetamido-3-(3,4-diacetiloxifenil)prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 335.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.1005 |