Learn More
Metil 2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30477877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477877 100 mg 100 miligramos
30472587 1 g 1 g
30482999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM275230100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3946-01-8
Fórmula molecular C9 H17 N O6
Peso molecular (g/mol) 235.23
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-metoxioxixano-3-il]acetamida
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7-,8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1056