Learn More
Metil 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(ß-D-galactopiranosil)-beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30470766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470766 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30470766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2752005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
CAS 100836-88-2
Fórmula molecular C15 H27 N O11
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H27NO11/c1-5(19)16-8-13(10(21)7(4-18)25-14(8)24-2)27-15-12(23)11(22)9(20)6(3-17)26-15/h6-15,17-18,20-23H,3-4H2,1-2H3,(H,16,19)/t6-,7-,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15+/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1NC(=O)C
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-metoxi-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 397.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.1584