Learn More
Metil 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(bD-galactopiranosil)-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Acetamido-2-Deoxy-3-O-(beta-D-Galactopyranosyl)-alpha-D-Galactopyranoside |
| CAS | 75669-79-3 |
| Fórmula molecular | C15 H27 N O11 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NO11/c1-5(19)16-8-13(10(21)7(4-18)25-14(8)24-2)27-15-12(23)11(22)9(20)6(3-17)26-15/h6-15,17-18,20-23H,3-4H2,1-2H3,(H,16,19)/t6-,7-,8-,9+,10+,11+,12-,13-,14+,15+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-metoxi-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 397.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.1584 |