Learn More
Metil 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(aL-fucopiranosil)-bD-glucopiranósido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 169151-24-0 |
| Fórmula molecular | C15 H27 N O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H27NO10/c1-5-9(19)11(21)12(22)15(24-5)26-13-8(16-6(2)18)14(23-3)25-7(4-17)10(13)20/h5,7-15,17,19-22H,4H2,1-3H3,(H,16,18)/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14+,15-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H]1NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-metoxi-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 381.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.1635 |