Learn More
2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050872 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050872 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0333.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
CAS 258273-50-6
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O2/c1-12-4-7-14(8-5-12)18-15(10-17(21)22-3)20-11-13(2)6-9-16(20)19-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3
SMILES COC(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3
Nombre IUPAC 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 294.35
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1368 g/mol