Learn More
2,6-Diisopropil-4-(4-fluorofenil)-3-hidroximetil-5-metoxipiridina-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-5-methoxypyridine-3-carboxylate |
| CAS | 887407-03-6 |
| Fórmula molecular | C21 H28 F N O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methyl 2,6-Diisopropyl-4-(4-Fluorophenyl)-3-Hydroxymethyl-5-Methoxypyridine -3-Carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28FNO4/c1-12(2)17-18(26-5)16(14-7-9-15(22)10-8-14)21(11-24,20(25)27-6)19(23-17)13(3)4/h7-10,12-13,19,24H,11H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(CO)C(N=C(C(C)C)C(=C1c2ccc(F)cc2)OC)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-fluorofenil)-3-(hidroximetil)-5-metoxi-2,6-di(propan-2-il)-2H-piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 377.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.2002 |