Learn More
Metil 2,6-dihidroxibenzoato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11955101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11955101 1 g 1 g
11935101 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11955101
Marca: Thermo Scientific Acros 442450010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 2150-45-0
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00059619
Clave InChI WCQZCKUNZVMBDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,6-dihydroxy-, methyl ester, .gamma.-resorcylic acid, methyl ester, acmc-209fl9, 2-methoxycarbonyl resorcinol, methyl 2,6-dihydroxy benzoate, gamma-resorcylic acid methyl ester, methyl 2,6-dihydroxybenzoate, methyl-2,6-dihydroxybenzoate, 2-methoxycarbonyl benzene-1,3-diol
PubChem CID 519869
Nombre IUPAC metil 2,6-dihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 6-dihydroxybenzoate
Punto de fusión 67°C to 69°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2,6-dihydroxybenzoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.