Learn More
2,6-Difluorobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337975 25 g 25 g
11327975 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08063.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13671-00-6 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13671-00-6
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00051778
Clave InChI QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518798
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,6-difluorobenzoate
Densidad 1.281
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 25 g
Beilstein 1948618
Sinónimo 2,6-difluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-, methyl ester, acmc-1bxyv, ksc494g7r, methyl2,6-difluorobenzoate, methyl 2,6-difluorobenzoate, 2,6-difluorobenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl-1,3-difluorobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%