Learn More
Metil 2,6-dicloropiridina-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453157 5 g 5 g
15443157 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17468.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 42521-09-5 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 | Molecular Weight: 206.02 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéuticos.
Solubilidad
Escasamente soluble (0,13 g/l) (25°C)
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes, agentes reductores, bases y aminas. Almacénese en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42521-09-5
Fórmula molecular C7H5Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 206.02
Número MDL MFCD00044409
Clave InChI XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
Nombre IUPAC metil 2,6-dicloropiridina-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.13g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.03
Porcentaje de pureza 97%