Learn More
Thermo Scientific™ Metil 2,6-diclorobenzoato, 97 %
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | 25-30° |
| Punto de ebullición | 250° |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.04 |
| Forma física | Sólido |