Learn More
Thermo Scientific™ Metil 2,6-diclorobenzoato, 97 %
Código de producto. 11411397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411397 1 g 1 g
11421397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411397 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B24912.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14920-87-7 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14920-87-7
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD01313701
Clave InChI HEYGSGDIWJDORA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-Dichlorobenzoic acid methyl ester;
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Punto de fusión 25-30°
Punto de ebullición 250°
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Forma física Sólido