Learn More
Metil 2,6-dicloro-5-fluoronicotinato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10283462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10283462 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10079311 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10283462 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH02135DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 189281-66-1
Fórmula molecular C7H4Cl2FNO2
Peso molecular (g/mol) 224.01
Número MDL MFCD02180634
Clave InChI WADLLLSMEPLCNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,6-dichloro-5-fluoronicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-5-fluoro-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dichloro-5-fluoro-, methyl ester, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 2,6-dichloro-3-fluoro-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylate, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl 2,6-bis chloranyl-5-fluoranyl-pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2775354
Nombre IUPAC metil 2,6-dicloro-5-fluoropiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 6-dichloro-5-fluoronicotinate
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.02
Porcentaje de pureza 90%