Learn More
Metil 2,5-dimetil-1H-pirrol-3-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10570743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10570743 1 g 1 g
10315162 10 g 10 g
10255424 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10570743 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00004DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
CAS 69687-80-5
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.181
Número MDL MFCD00203859
Clave InChI OQWZEJIISPYZPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_008495, acmc-1b2uc, 2,5-dimethyl,4-carbomethoxy pyrrole, 2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,2,5-dimethyl-,methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 592729
Nombre IUPAC metil 2,5-dimetil-1H-pirrol-3-carboxilato
SMILES CC1=CC(=C(N1)C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 95%