Learn More
2,5-dihidroxicinamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (2E)-3-(2,5-Dihydroxyphenyl)-2-propenoate |
| CAS | 123064-80-2 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid','3-(2,5-dihydroxyphenyl)-','methyl ester','(2E)-, 2-Propenoic acid','3-(2,5-dihydroxyphenyl)-','methyl ester','(E)-, Methyl grevillate, (E)-2,5-Dihydroxycinnamic acid methyl ester, Methyl (E)-2,5-dihydroxycinnamate, Methyl trans-2,5-dihydroxycinnamate, (E)-3-(2,5-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid methyl ester, Methyl trans-3-(2,5-dihydroxyphenyl)acrylate, Methyl (2E)-3-(2,5-dihydroxyphenyl)-2-propenoate, 3-(2,5-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-10(13)5-2-7-6-8(11)3-4-9(7)12/h2-6,11-12H,1H3/b5-2+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\c1cc(O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(2,5-dihidroxifenil)prop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.184 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0579 |