Learn More
Metil 2,5-dihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418603 25 g 25 g
11498593 1 g 1 g
11408603 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10407.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2150-46-1 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-46-1
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00016464
Clave InChI XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl gentisate, gentisic acid methyl ester, methyl2,5-dihydroxybenzoate, benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl dihydroxybenzoate, 2,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, gentisic acid, methyl ester, methyl-2,5-dihydroxybenzoate, unii-ls28b004km, rarechem al bf 0043
PubChem CID 75077
Nombre IUPAC metil 2,5-dihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,5-dihydroxybenzoate
Punto de fusión 86°C to 87°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%