Learn More
Metil 2,5-difluoro-4-nitrobenzoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440189 5 g 5 g
15450189 250 mg 250 miligramos
15430189 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63472.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 924868-81-5 | C8H5F2NO4 | 217.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924868-81-5
Fórmula molecular C8H5F2NO4
Peso molecular (g/mol) 217.13
Número MDL MFCD08689670
Clave InChI XBUVRWIIEREYFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro-, methyl ester, methyldifluoronitrobenzenecarboxylate, methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 2,5-difluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 18526058
Nombre IUPAC metil 2,5-difluoro-4-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1F)[N+]([O-])=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.