Learn More
Metil 2,5-difluoro-4-nitrobenzoato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430189 1 g 1 g
15450189 250 mg 250 miligramos
15440189 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63472.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 924868-81-5 | C8H5F2NO4 | 217.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924868-81-5
Fórmula molecular C8H5F2NO4
Peso molecular (g/mol) 217.13
Número MDL MFCD08689670
Clave InChI XBUVRWIIEREYFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro-, methyl ester, methyldifluoronitrobenzenecarboxylate, methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 2,5-difluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 18526058
Nombre IUPAC metil 2,5-difluoro-4-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido