Learn More
2,5-Diclorotiofeno-3-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327995 1 g 1 g
11337995 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08118.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 145129-54-0 | C6H4Cl2O2S | 211.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145129-54-0
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 211.056
Número MDL MFCD00051763
Clave InChI VCXPHMKCDRPIDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1c2sm, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate, methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate, methyl 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylate #, methyl 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carboxylate, 2,5-dichloro-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2,5-dichloro-, methyl ester
PubChem CID 518961
Nombre IUPAC 2,5-diclorotiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Punto de ebullición 74°C to 75°C (0.6 mmHg)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 98%