Learn More
2,5-Diclorobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460677 50 g 50 g
11450677 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22489.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-69-3 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-69-3
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD00000606
Clave InChI SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, methyl-2,5-dichlorobenzoate, unii-j07555o4he, benzoic acid, dichloro-, methyl ester, pubchem3714, acmc-1bhkt, 2,5-dcbme, rarechem al bf 0427, methyl 2,5-bis chloranyl benzoate
PubChem CID 17947
Nombre IUPAC 2,5-Diclorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Punto de fusión 37°C to 40°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2251582
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 99%