Learn More
2,5-dibromopentanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,5-Dibromopentanoate |
| CAS | 50995-48-7 |
| Fórmula molecular | C6H10Br2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5-Dibromopentanoic Acid Methyl Ester, 2,5-Dibromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 2,5-Dibromovalerate, Methyl alpha,delta-Dibromovalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Br2O2/c1-10-6(9)5(8)3-2-4-7/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Br)CCCBr |
| Nombre IUPAC | 2,5-dibromopentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.9048 |