Learn More
2,5,9-trimetildeca-2,4,8-trienoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,5,9-Trimethyldeca-2,4,8-trienoate |
| CAS | 58793-86-5 |
| Fórmula molecular | C14H22O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5,9-Trimethyl-2,4,8-decatrienoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O2/c1-11(2)7-6-8-12(3)9-10-13(4)14(15)16-5/h7,9-10H,6,8H2,1-5H3/b12-9+,13-10+ |
| SMILES | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C(C)/C(OC)=O |
| Nombre IUPAC | (2E,4E)-2,5,9-trimetildeca-2,4,8-trienoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.16 |