Learn More
2-(4-oxociclohexil)acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate |
| CAS | 66405-41-2 |
| Fórmula molecular | C9H14O3 |
| Cantidad | 60 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-oxociclohexil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0943 |