Learn More
2-(4-Isobutilfenil)propanoato de metilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10631755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10631755 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10346972 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10438704 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10631755 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW06433DA
Solicitar formato a granel o personalizado
2-(4-isobutilfenil)propanoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61566-34-5
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Clave InChI YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ibuprofen methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propanoate, motrin methyl ester, methyl 2-4-isobutylphenyl propionate, methyl 2-4-2-methylpropyl phenyl propanoate, 2-4-isobutylphenyl propionic acid methyl ester, racemic ibuprofen methyl ester, s-+-ibuprofen methyl ester, 2r/s-2-4-isobutylphenyl-propionic acid methyl ester, benzeneacetic acid,, a-methyl-4-2-methylpropyl-,methyl ester
PubChem CID 109101
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoato de metilo
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza 97%