Learn More
2-(4-hidroxifenoxi)propionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoate |
| CAS | 60075-04-9 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Propanoic acid','2-(4-hydroxyphenoxy)-','methyl ester, 2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid methyl ester, 2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid methyl ester, Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate, Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)Oc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenoxi)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0736 |