Learn More
2-(4-hidroxi-2-oxopirrolidin-1-il)acetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17920366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17920366 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17920366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1406.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-Hidroxi-2-oxopirrolidin-1-il)acetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
CAS 85614-52-4
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H11 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-hydroxy-2-oxo-1-Pyrrolidineacetic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO4/c1-12-7(11)4-8-3-5(9)2-6(8)10/h5,9H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)CN1CC(O)CC1=O
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-2-oxopirrolidin-1-il)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 173.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0688 g/mol