Learn More
Clorhidrato de 2-(4-fluorofenil)-2-(piperidin-2-il)acetato de metilo, TRC
Código de producto. 30474131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474131 10 mg 10 miligramos
30481882 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27239010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
CAS 2732991-86-3
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-(4-Fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 F N O2 . Cl H
Sinónimo α-(4-Fluorophenyl)-2-piperidineacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18FNO2.ClH/c1-18-14(17)13(12-4-2-3-9-16-12)10-5-7-11(15)8-6-10;/h5-8,12-13,16H,2-4,9H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(4-fluorofenil)-2-(2-piperidil)acetato de metilo
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 287.76
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1088