Learn More
2,4-dihidroxibenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496466 100 g 100 g
11476466 5 g 5 g
11486466 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24757.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate is used as a cosmetic agents. And it is used in synthesis of raw material for fine chemicals, organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 2,4-dihidroxibenzoato se utiliza como agente cosmético. Además, se emplea en la síntesis de materias primas para productos químicos finos y como producto intermedio de productos orgánicos y de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-47-2
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00002276
Clave InChI IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
Nombre IUPAC metil 2,4-dihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%