Learn More
2,4-dihidroxi-6-metilbenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoate |
| CAS | 3187-58-4 |
| Fórmula molecular | C9H10O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-β-resorcylic Acid Methyl Ester, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Hydroxy-6-methylbenzoate, Methyl 6-Methyl-β-resorcylate, Methyl o-Orsellinate, Methyl Orsellinate, Orsellinic Acid Methyl Ester, Orsellinic Acid Monomethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-5-3-6(10)4-7(11)8(5)9(12)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)C1=C(C)C=C(O)C=C1O |
| Nombre IUPAC | 2,4-dihidroxi-6-metilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |