Learn More
Metil 2,4-dicloropirimidina-6-carboxilato, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12387173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12387173 5 g 5 g
12397173 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12387173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6299-85-0 | C6H4Cl2N2O2 | 207.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6299-85-0
Fórmula molecular C6H4Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 207.02
Clave InChI DQNQNLWKAGZNIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, methyl 2,4-dichloro-pyrimidine-6-carboxylate, 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylicacid methyl ester, t6n cnj bg dvo1 fg wln, zlchem 33, pubchem23452, methyl2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate, 2,4-dichloro-6-methoxycarbonyl pyrimidine
PubChem CID 239689
Nombre IUPAC metil 2,6-dicloropirimidin-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2, 4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Punto de fusión 55°C to 56°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.