Learn More
2,4-Dibenciloxi-6-[(trifluorometanosulfonil)oxi]benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,4-Dibenzyloxy-6-[(trifluoromethanesulfonyl)oxy]benzoate |
| CAS | 205056-73-1 |
| Fórmula molecular | C23H19F3O7S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,4-Bis(phenylmethoxy)-6-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H19F3O7S/c1-30-22(27)21-19(32-15-17-10-6-3-7-11-17)12-18(31-14-16-8-4-2-5-9-16)13-20(21)33-34(28,29)23(24,25)26/h2-13H,14-15H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)cc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,4-bis(fenilmetoxi)-6-(trifluorometilsulfoniloxi)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 496.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.0804 |