Learn More
2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropionato de metilo, Mikromol™
Descripción
2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropionato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clofibrate methyl ester |
| CAS | 55162-41-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Clofibrate methyl ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H13 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid methyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid methyl ester (6CI,7CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-11(2,10(13)14-3)15-9-6-4-8(12)5-7-9/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropanoato de metilo |
| Mostrar más |