Learn More
2-(4-Butoxifenil)acetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30052292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052292 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052292 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0179.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(4-butoxifenil)acetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
CAS 29056-06-2
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 2-(4-Butoxyphenyl)acetate, Bufexamac Imp. B (EP), Bufexamac Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-3-4-9-16-12-7-5-11(6-8-12)10-13(14)15-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMILES CCCCOc1ccc(CC(=O)OC)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-butoxifenil)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256 g/mol