Learn More
2-(4-Bromofenil)-2,2-dimetilacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(4-Bromophenyl)-2,2-dimethylacetate |
| CAS | 154825-97-5 |
| Fórmula molecular | C11 H13 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-11(2,10(13)14-3)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 257.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0099 |