Learn More
Metil 2,4,6-trihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425053 100 g 100 g
11405053 5 g 5 g
11415053 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12305.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3147-39-5 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3147-39-5
Fórmula molecular C8H8O5
Peso molecular (g/mol) 184.147
Número MDL MFCD00013969
Clave InChI AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76600
Nombre IUPAC metil 2,4,6-trihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Punto de fusión 175°C to 179°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2837819
Sinónimo benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 98%