Learn More
Metil 2,4,6-trihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405053 5 g 5 g
11415053 25 g 25 g
11425053 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12305.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3147-39-5 | C8H8O5 | 184.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3147-39-5
Fórmula molecular C8H8O5
Peso molecular (g/mol) 184.147
Número MDL MFCD00013969
Clave InChI AQDIJIAUYXOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76600
Nombre IUPAC metil 2,4,6-trihidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Punto de fusión 175°C to 179°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2837819
Sinónimo benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, methyl ester, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-20akj4, benzoic acid,2,4,6-trihydroxy-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2,4,6-trihydroxybenzoate