Learn More
2-(4-(4-Clorobut-1-in-1-il)fenil)-2-metilpropanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(4-(4-Chlorobut-1-yn-1-yl)phenyl)-2-methylpropanoate |
| CAS | 1309665-26-6 |
| Fórmula molecular | C15H17ClO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(4-Chloro-1-butyn-1-yl)-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17ClO2/c1-15(2,14(17)18-3)13-9-7-12(8-10-13)6-4-5-11-16/h7-10H,5,11H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C#CCCCl |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(4-clorobut-1-inil)fenil]-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0917 |