Learn More
2-[4-(4-Clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30461327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461327 4 x 25 mg 100 miligramos
30051725 100 mg 100 miligramos
30052264 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461327 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0505.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-(4-Clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 42019-07-8
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H17 Cl O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. D (EP), Fenofibrate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17ClO4/c1-18(2,17(21)22-3)23-15-10-6-13(7-11-15)16(20)12-4-8-14(19)9-5-12/h4-11H,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 332.78
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0815 g/mol