Learn More
2-[4-[2-[(4-Cloro-benzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30462746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462746 4 x 25 mg -
17903186 100 mg 100 miligramos
17950706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462746 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0063.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[4-[2-[(4-Cloro-benzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 2157488-46-3
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bezafibrate Imp. C (EP), Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 375.85
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1237 g/mol